ProClin 200 is an excellent biocide for in vitro diagnostic reagents that are sensitive to the high salt concentration of ProClin 150.
500402
ProClin™ 200
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 15 L
Sinonimo/i:
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Scegli un formato
4.700,00 €
Scegli un formato
About This Item
4.700,00 €
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Durata
18 mo.
contiene
3% Mg and Cu salts
Composizione
CMIT/MIT, 1.5%
Confezionamento
pkg of 15 L
Parametri
operating temperature at <45 °C
Matrice
Water
Intervallo di pH d’impiego
2.5-8.5
Intervallo di pH
1.7-3.7
P. ebollizione
100 °C
Punto di fusione
-3 °C
Solubilità
water: soluble
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
When would I choose to use ProClin 200?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the concentration of active ingredients in ProClin 200?
1 risposta-
ProClin 200 contains a total of 1.5% active ingredient.
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Utile?
-
-
What is the matrix of the ProClin 200?
1 risposta-
ProClin 200 is an aqueous solution, containing 0.15 - 0.17 % Cupric nitrate and 1.4 - 2.0 % Magnesium nitrate in water.