48119-U
ProClin™ Variety Kit
ProClin™ preservative kit for use in IVD manufacturing
Sinonimo/i:
kit containing 5 mL of ProClin™ 150, 200, 300, and 950 each
Confezionamento
pkg of 4 × 5 mL each (includes ProClin 150, 200, 300, and 950)
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Solo come componenti del kit
- ProClin 150 5 mL
- ProClin 200 5 mL
- ProClin 300 5 mL
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 46885-UProClin 950 5 mLSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.