46301
Fluquinconazole
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-(2,4-Dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-trizol-1-yl)quinazolin-4(3H)-one, Castellan
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1ccc2N=C(N(C(=O)c2c1)c3ccc(Cl)cc3Cl)n4cncn4
InChI
1S/C16H8Cl2FN5O/c17-9-1-4-14(12(18)5-9)24-15(25)11-6-10(19)2-3-13(11)22-16(24)23-8-20-7-21-23/h1-8H
IJJVMEJXYNJXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?