Vai a
93289
TRI reagent®
Sinonimo/i:
TRI Reagent® reagente per l’isolamento dell’RNA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
167,00 €
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
499,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
MDL number:
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
usage
 mL sufficient for 107 cells,  mL sufficient for 100 mg tissue
impurities
phenol
General description
TRI reagent® also known as TRIzol, is a monophasic solution of phenol and guanidinium isothiocyanate. It has a potential, to simultaneously solubilize biological material and denatures protein. It is widely used for deproteinizing RNA. This improved version of the single-step total RNA isolation reagent developed by Chomczynski allows a quick, economical, and efficient isolation of total RNA from different biological samples. This product is pure (A260/A280 ~1.8) and can be directly used in Northern blotting. Simultaneous isolation of DNA, RNA and proteins is also possible. 1 mL is sufficient for the extraction of 100 mg tissue or 107 cells.
Application
Il Tri reagent consiste in una versione perfezionata del reagente per l'estrazione dell'RNA totale a singolo passaggio sviluppato da Chomczynski. Il metodo di isolamento dell'RNA basato su questo reagente è ampiamente utilizzato e di comprovata affidabilità per le successive applicazioni dell′RNA È ideale per l'isolamento rapido, economico ed efficiente dell'RNA totale o per l'isolamento simultaneo di RNA, DNA e proteine da campioni di origine umana, animale, vegetale, di lievito, batterici e virali.
TRI Reagent® has been used for isolating RNA from various types of cells or tissues.[1] It may also be used for processing tissues, cells cultured in monolayer, or cell pellets.
Features and Benefits
  • Isolamento dell'RNA facilmente scalabile
  • Funziona con campioni di diversa origine: umana, vegetale, di lievito, batterica o virale
  • Ha una resa migliore rispetto ai tradizionali metodi guanidina tiocianato/cloruro di cesio
Legal Information
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T9424T3934T3809
TRI reagent®
Sigma-Aldrich
93289
TRI reagent®
TRI reagent® For processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets
Sigma-Aldrich
T9424
TRI reagent®
TRI reagent® LS, For processing fluid samples such as cell suspensions, CSF, and amniotic fluid.
Sigma-Aldrich
T3934
TRI reagent®
TRI reagent® BD, For processing whole blood, plasma, or serum.
Sigma-Aldrich
T3809
TRI reagent®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
-
impurities
phenol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
usage
 mL sufficient for 107 cells,  mL sufficient for 100 mg tissue
usage
 mL sufficient for 107 cells,  mL sufficient for 100 mg tissue (or)
usage
0.75 mL sufficient for 0.25 mL fluid samples
usage
0.75 mL sufficient for 0.25 mL blood derivatives
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TRI reagent®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Excuse me, what is the principle of trizol reagent to separate DNA and RNA?
    1 risposta
    1. This product, a mixture of guanidine thiocyanate and phenol in a monophase solution, effectively dissolves DNA, RNA, and protein on homogenization or lysis of tissue sample. After adding chloroform or 1-bromo3-chloropropane and centrifuging, the mixture separates into 3 phases: an aqueous phase containing the RNA, the interphase containing DNA, and an organic phase containing proteins. Each component can then be isolated after separating the phases. Please see the link below to review further information as well as review specific protocols:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/294/543/t9424bulletin.pdf