Documenti
44891
Supelco
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate
for chiral derivatization, LiChropur, ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
PGITC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H43NO9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
557.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChiraSelect
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5
Qualità
LiChropur
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H43NO9S/c1-24(2,3)20(29)33-13-15-16(35-21(30)25(4,5)6)17(36-22(31)26(7,8)9)18(19(34-15)28-14-38)37-23(32)27(10,11)12/h15-19H,13H2,1-12H3/t15-,16-,17+,18-,19-/m1/s1
QCEYERYMOHEQHK-UJWQCDCRSA-N
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 2, 3, 4, 6-tetra-O-pivaloyl-beta-D-glucopyranosyl Isothiocyanate.
Zhou, G., X. Liu, and C. Yang.
JOURNAL-SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NATURAL SCIENCE, 25.4, 60-60 (2006)