Documenti fondamentali
Y0002285
Croscarmellose sodium
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Scegli un formato
20 MG
147,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
147,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
croscarmellose
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Croscarmellose sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)