G2879
Glycine hydrochloride
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
Aminoacetic acid hydrochloride, Glycine HCl, Glycocoll hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
PM
111.53
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed Dry)
Concentrazione
≤100%
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Punto di fusione
176-180 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of glycine-HCl buffer
- to elute serum immunoglobulins (IgGs) from the beads in order to check for the complete enrichment of core- and site-specific antibodies
- to regenerate the sensor to elute the bound C-reactive protein (CRP)
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.