33226
Glicina
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
99.7-101% (calc. to the dried substance)
Forma fisica
crystalline powder
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.02% ammonium (NH4)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤1.0% ninhydrin-positive substances
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2 h
pH
5.9-6.4 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤5 mg/kg
Compatibilità
in accordance for identity (IR)
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Grin2a(24409)
Applicazioni
- A reactant in the natural soil clay-catalyzed cleavage and polycondensation with pyrogallol.
- A catalyst in the Knoevenagel reaction between aryl aldehydes and malononitrile to form a C=C bond.
- A reagent in the metal-free synthesis of biaryls from aryl sulfoxides and sulfonanilides via sigmatropic rearrangement.
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?