Documenti fondamentali
215643
Sigma-Aldrich
Disperse Blue 1
Dye content 30 %
Sinonimo/i:
1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone
Scegli un formato
5 G
93,00 €
93,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
93,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.27
Colour Index:
64500
Beilstein:
925672
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
93,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Composizione
Dye content, 30%
Punto di fusione
332 °C
Solubilità
1 M NH4OH: 10 mg/mL, opaque, blue
λmax
607 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Nc1ccc(N)c2C(=O)c3c(N)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H12N4O2/c15-5-1-2-6(16)10-9(5)13(19)11-7(17)3-4-8(18)12(11)14(10)20/h1-4H,15-18H2
JSFUMBWFPQSADC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Disperse Blue 1 is a grey to black powder. Disperse dyes are known to be insoluble in water and are applied to the substrate as suspensions or dispersions by dissolving in hydrophobic regions of the polymers making up the fiber.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
A Cruz et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 44(4), 159-166 (2001-09-29)
A sequential anaerobic/aerobic treatment process was used to biodegrade the azo dye disperse blue 79 (DB79). The integrated process was successfully tested and operated for the mineralization of the DB79 dye until a concentration of 120 mg/l in 96 h.
Disperse Blue 1.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 48, 139-148 (1990-01-01)
Nat. Toxicology Program
Report on Carcinogens (12th Ed. ) (2011)
Jeffrey J Yourick et al.
Toxicology and applied pharmacology, 195(3), 309-320 (2004-03-17)
Recent international guidelines for the conduct of in vitro skin absorption studies put forward different approaches for addressing the status of chemicals remaining in the stratum corneum and epidermis/dermis at the end of a study. The present study investigated the
Disperse blue 1.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 178-180 (2011-08-20)
Domande
  1. Is item 215643-5G synthetic?
    1 risposta
    1. Disperse Blue 1 is a synthetic dye primarily used for industrial purposes and has not been documented as a biological stain. The manufacture of Disperse Blue 2 involves acylating 1,5 diaminoanthraquinone with oxalic acid, nitrating in mixed acids, hydrolyzing, and reducing to produce 1,4,5,8 tetraaminoanthraquinone.