It can be dissolved in acetone, ethanol, ethylene glycol ether, and linseed oil. It is slightly soluble in benzene and carbon tetrachloride, but insoluble in water.
M28200
1-(Methylamino)anthraquinone
≥97.5% purity, powder or crystals
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
1-(Methylamino)anthraquinone, 97.5% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
97.5% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Colore
faint red to very dark red
Punto di fusione
170-172 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CNc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C15H11NO2/c1-16-12-8-4-7-11-13(12)15(18)10-6-3-2-5-9(10)14(11)17/h2-8,16H,1H3
SVTDYSXXLJYUTM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Which solvent can be used to reconstitute item M28200, 1-(Methylamino)anthraquinone?
1 risposta-