Vai a
69152
Disperse Blue 134
suitable for microscopy
Sinonimo/i:
1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone, Solvent Blue 36
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
39,30 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
131,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.40
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
238-101-9
MDL number:
39,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mp
170-172 °C
solubility
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥400 at 587-597 nm in ethanol, ≥550 at 635-645 nm in ethanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)Nc1ccc(NC(C)C)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-11(2)21-15-9-10-16(22-12(3)4)18-17(15)19(23)13-7-5-6-8-14(13)20(18)24/h5-12,21-22H,1-4H3
InChI key
BLFZMXOCPASACY-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1603095290A3157
Methyl Blue suitable for microscopy
Sigma-Aldrich
95290
Methyl Blue
Alcian Blue 8GX powder or crystals, certified by the BSC
Sigma-Aldrich
A3157
Alcian Blue 8GX
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
solubility
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)