36691
Dicyclopentadiene
purum, ≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Cyclopentadiene dimer, DCPD
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (GC)
contiene
~0.05% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.511
P. eboll.
170 °C (lit.)
Punto di fusione
33 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?