Documenti fondamentali
8.03598
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Sinonimo/i:
Divinylbenzene, DVB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
215-325-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.9 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
470 °C
Potenza
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.1-6.2 % (v/v)
P. ebollizione
195 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-88 °C
Temp. transizione
flash point 77 °C
Solubilità
5 mg/L
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Applicazioni
Divinylbenzene (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%)60.0 - 65.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.913 - 0.916Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%)34.0 - 39.0 % (a/a)Identity (IR)passes testThe material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C