168769
Indene
98%
Sinonimo/i:
Indonaphthene
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.595 (lit.)
P. ebollizione
181-182 °C (lit.)
Punto di fusione
−5-−3 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: miscible
water: insoluble
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1C=Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?