Documenti fondamentali
343323
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
Davisil grade 22, 60-200 mesh
Scegli un formato
1 KG
263,00 €
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
263,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Gel di silice, pore size 60 Å, 60-200 mesh
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
475-560 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
60-200 mesh
Dimensione pori
60 Å
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica.[1] It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density.[2] Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Applicazioni
Silica gel was used to compare MCM-41 type mesoporous adsorbents.[3]
Note legali
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 643), pore size 150 Å, 200-425 mesh
Supelco
236810
Gel di silice
Gel di silice 6-14 mesh
Supelco
214426
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
Supelco
236845
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
Supelco
60741
Gel di silice
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)