Documenti
319945
Sigma-Aldrich
acido trans-1,2-diaminocicloesano-N,N,N′,N′-tetracetico
ACS reagent, for complexometry, 98%
Sinonimo/i:
Acido 1,2-cicloesanodinitrilotetracetico, Chel-CD, DCTA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N2O8 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.35
Beilstein:
3222748
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
for complexometry
Livello qualitativo
Saggio
97.5-100.5%
98%
Forma fisica
powder
Residuo alla calcinazione
≤0.2%
Punto di fusione
213-216 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Applicazioni
L′acido trans-1,2-diaminocicloesano-N,N,N,N′-tetracetico monoidrato è un ligando multidentato {1-6} e può essere usato come agente chelante nella preparazione di complessi metallo chelati.
Ligando usato per preparare i reagenti di shift dei lantanidi.
Note legali
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Permeation Liquid Membrane Metal Transport: Studies of Complex Stoichiometries and Reactions in Cu (II) Extraction with the Mixture 22DD? Laurate in Toluene/Phenylhexane.
Guyon F, et al.
Analytical Chemistry, 72(6), 1328-1333 (2000)
Protonation constants of 1-hydroxyethylidene-1, 1-diphosphonic acid, diethylenetriamino-N, N, N?, N ?, N ?-penta-acetic trans-1, 2-diaminocyclohexane-N, N, N?, N?-tetra-acetic acid.
Mioduski T.
Talanta, 27(3), 299-303 (1980)
Monoclonal antibodies that recognize minimal differences in the three-dimensional structures of metal? chelate complexes.
Jones RM, et al.
Bioconjugate Chemistry, 13(3), 408-415 (2002)
Use of Lanthanide Shift Reagents with 31P FT-NMR Spectroscopy To Analyze Concentrated Lake-Water Samples.
M A Nanny et al.
Environmental science & technology, 28(8), 1521-1527 (1994-08-01)
Radiochim. Acta, 61, 213-213 (1993)