MT51344765
Mettler-Toledo total ionic strength adjustment buffer II
volume 3790 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51344765
Volume
3790 mL
Categorie correlate
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2