Documenti
1.08424
Supelco
Titriplex® IV
suitable for titration
Sinonimo/i:
Titriplex® IV, 1,2-Cyclohexanediamine-N,N,N′N′-tetraacetic acid, 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid, 1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N2O8 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.33 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
236-308-9
NACRES:
NA.21
product name
Titriplex® IV, for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Complexometric reactions
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
213 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C14H22N2O8/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t9-,10-/m1/s1
FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 4.8 - 5.8 %
Note legali
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
TISAB II solution
Supelco
89466
TISAB II solution
TISAB solution for fluoride determination
Supelco
1.15368
TISAB solution
TISAB-III solution for fluoride determination
Supelco
1.16770
TISAB-III solution
TISAB III solution
Supelco
89467
TISAB III solution