31119-M
Solfato d′ammonio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinonimo/i:
Mascagnite
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99%
Stato
crystalline
Impurezze
≤0.005% in water insoluble matters
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
Residuo alla calcinazione
≤0.005% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5-6 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.00002%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.002%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0001%
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?