1.01216
Solfato d′ammonio
extra pure
Sinonimo/i:
Mascagnite
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
754-764 g/L
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
850 kg/m3
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1