30413
Fosfato di sodio eptaidrato
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Sodio fosfato bibasico, Sodio fosfato bibasico eptaidrato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Saggio
≥99%
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5%)
Densità
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?