Documenti fondamentali
B5887
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate
≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
Butyric acid sodium salt
Scegli un formato
250 MG
75,70 €
1 G
213,00 €
5 G
780,00 €
75,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
75,70 €
1 G
213,00 €
5 G
780,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.09
Beilstein:
3629439
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
75,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry.
Keep in a dry place. )
tecniche
DNA amplification: suitable
cell based assay: suitable
inhibition assay: suitable
Colore
white
Punto di fusione
250-253 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Cationi in tracce
Na: 19.8-22.0% (anhydrous)
Compatibilità
suitable for DNA precipitation
applicazioni
cell analysis
life science and biopharma
lipidomics
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
Applicazioni
Sodium butyrate has been used:
  • as a component in homogenization and immunoprecipitation buffer for HDAC inhibition in fly embryos and insect s2 cells.[1]
  • as histone deacetylase inhibitor in breast cancer cell line MDA-MB-231, analysed by cell viability assay and viral replication assay.[2]
  • to enhance the production of recombinant tissue-plasminogen activator (t-PA) in Chinese hamster ovary (CHO) cells in a bioreactor.[3]
Azioni biochim/fisiol
Sodium butyrate is a short-chain fatty acid that inhibits histone deacetylase (HDAC) in the millimolar range.[1][2] Decreases Ca2+ release from intracellular stores. Induces apoptosis in several cell lines. Sodium butyrate induces the production of recombinant protein in Chinese hamster ovary (CHO) cells and other human cell lines. Sodium butyrate affects the proteome and gene expression pathways in the cells. It represses cell cycle related genes and modifies the genes involved in cell metabolism and apoptosis.[3]
Avvertenza
Hygroscopic
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Histone deacetylase inhibitors improve the replication of oncolytic herpes simplex virus in breast cancer cells
Cody JJ, et al.
PLoS ONE, 9(3), e92919-e92919 (2014)
Histone deacetylase Rpd3 regulates olfactory projection neuron dendrite targeting via the transcription factor Prospero
Tea JS, et al.
The Journal of Neuroscience, 30(29), 9939-9946 (2010)
Na-butyrate sustains energetic states of metabolism and t-PA productivity of CHO cells
McMurray-Beaulieu V, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 108(2), 160-167 (2009)
Jiangping He et al.
Nature communications, 10(1), 34-34 (2019-01-04)
The majority of mammalian genomes are devoted to transposable elements (TEs). Whilst TEs are increasingly recognized for their important biological functions, they are a potential danger to genomic stability and are carefully regulated by the epigenetic system. However, the full
Ras Trokovic et al.
Stem cell research, 15(1), 254-262 (2015-06-23)
Somatic cells can be reprogrammed into induced pluripotent stem cells (iPSC) by the forced expression of the transcription factors OCT4, SOX2, KLF4 and c-MYC. Pluripotent reprogramming appears as a slow and inefficient process because of genetic and epigenetic barriers of
Articoli
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. I would like to know which is the recommended solvent to make dilutions with Sodium butyrate B5887, they are meant for long-term storage.
    1 risposta
    1. This product is soluble in water at 100 mg/mL. The filter-sterilized solution is stable for up to 2 years at 2-8°C as indicated for the 500mM prepared solution, product TR-1008.