S3264
Fosfato di sodio
for molecular biology, ≥98.5% (titration)
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (titration)
Stato
powder
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤40 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤20 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
DNase, RNase and protease, none detected
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Electrospraying of Bio-Based Chitosan Microcapsules Using Novel Mixed Cross-Linker: Experimental and Response Surface Methodology Optimization.: Published in Materials, this research explores the use of sodium phosphate dibasic as a cross-linker in the electrospraying of chitosan microcapsules. The study emphasizes the chemical′s importance in optimizing the microcapsule formation process for potential biomedical applications (Uko et al., 2022).
- Compound treatment of thiolated citrus high-methoxyl pectin and sodium phosphate dibasic anhydrous improved gluten network structure.: This article from Food Chemistry demonstrates how sodium phosphate dibasic anhydrous enhances the gluten network structure when combined with thiolated citrus high-methoxyl pectin, suggesting applications in food science and nutrition (Chen et al., 2023).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI Reagent è un reagente che permette non solo di isolare l’RNA in un solo passaggio ma anche il DNA, l’RNA e le proteine dallo stesso campione. In questo protocollo si descrivono la preparazione dei campioni, l’estrazione dei diversi precipitati e la risoluzione dei problemi.