288608
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 130-270 mesh
Scegli un formato
186,90 €
Prezzo di listino267,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
186,90 €
Prezzo di listino267,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gel di silice, high-purity grade, pore size 60 Å, 130-270 mesh, for column chromatography
Grado
for column chromatography
high-purity grade
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~500 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
130-270 mesh
Dimensione pori
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Compatibilità
suitable for column chromatography
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?