Documenti fondamentali
282073
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
98%
Scegli un formato
25 G
99,10 €
99,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
99,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N4O2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.09 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
99,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
182 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
[H]O[H].Nc1n[nH]c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C3H4N4O2.H2O/c4-3-5-1(2(8)9)6-7-3;/h(H,8,9)(H3,4,5,6,7);1H2
AGJCUQSNRFXRDU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (AmTAZAc) has been used in the synthesis of new three-dimensional metal-organic framework, [ZnF(AmTAZ)] solvents[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cheng-Yong Su et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(11), 3576-3586 (2004-03-18)
An effective solvothermal procedure has been developed to synthesize the new three-dimensional metal-organic framework, [ZnF(AmTAZ)].solvents, using either 3-amino-1,2,4-triazole (AmTAZ) or 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (AmTAZAc) and a choice of several Zn(II) salts as starting materials. The three-dimensional structure displays open-ended, hollow nanotubular
Domande
  1. Solubility of 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
    1 risposta
    1. The solubility of this product is not determined. However, various sources state the product can be solubilized in water. The exact concentration is not determined.