Documenti fondamentali
277878
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate
97%
Scegli un formato
5 G
430,35 €
430,35 €
Prezzo di listino453,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
430,35 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Cl2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
430,35 €
Prezzo di listino453,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
230-233 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
InChI
1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)