Documenti fondamentali
276154
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-pyrazinecarboxylate
97%
Scegli un formato
10 G
53,30 €
53,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
53,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Beilstein:
127495
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
53,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
169-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1nccnc1N
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-5(7)9-3-2-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9)
INCSQLZZXBPATR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 3-amino-2-pyrazinecarboxylate has been used in:
  • synthesis of 2-arylpteridin-4-ones[1] and piperazine-derived 2-furan-2-yl-[1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrazines[2]
  • reactions with isocyanates[3] and aroyl chlorides[1] for conversion to pteridinediones
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dihalogentriphenylphosphorane in der Heterocyclensynthese, 29. Eine einfache Synthese von Pteridin-4-onen aus 3-Amino-2-pyrazincarbonsauremethylester und Pyrazino [3, 1] oxazin-4-onen.
Wamhoff H and Kroth E.
Synthesis, 04, 405-410 (1994)
First synthesis of piperazine-derived [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a] pyrazine as an adenosine A2a receptor antagonist.
Peng H, et al.
Heterocycles, 65(10), 2321-2327 (2005)
Heterocycles, 35, 949-949 (1993)