Documenti fondamentali
101745
Sigma-Aldrich
4-Heptanone
98%
Sinonimo/i:
Butyrone, Dipropyl ketone
Scegli un formato
5 ML
45,20 €
100 ML
63,80 €
500 ML
101,00 €
45,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
45,20 €
100 ML
63,80 €
500 ML
101,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Beilstein:
1699049
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.93 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
145 °C (lit.)
Punto di fusione
−33 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCCC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Heptanone is a volatile constituent of human urine[1].
Applicazioni
4-Heptanone was used in the quantitative analysis of 4-Heptanone in urine samples by gas chromatography-mass spectrometry[2]. 4-Heptanone was used to evaluate the enantioselectivity and catalytic ability of the 4-hydroxyacetophenone monooxygenase from Pseudomonas fluorescens ACB[3].
Azioni biochim/fisiol
4-Heptanone is the major β-oxidation metabolite of di (2-ethylhexyl) phthalate (plasticizer used in plyvinyl chloride products) in humans[4].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
3-Octanone ≥98%
Sigma-Aldrich
136913
3-Octanone
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal
2-Heptanol 98%
Sigma-Aldrich
H3003
2-Heptanol
1-Tetradecanol 97%
Sigma-Aldrich
185388
1-Tetradecanol
Hexanal ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W255718
Hexanal
3-Pentanone ≥99%
Sigma-Aldrich
W510106
3-Pentanone
Heptaldehyde 95%
Sigma-Aldrich
H2120
Heptaldehyde
1-butanolo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
281549
1-butanolo
Nanne M Kamerbeek et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 419-426 (2003-01-07)
The 4-hydroxyacetophenone monooxygenase (HAPMO) from Pseudomonas fluorescens ACB catalyzes NADPH- and oxygen-dependent Baeyer-Villiger oxidation of 4-hydroxyacetophenone to the corresponding acetate ester. Using the purified enzyme from recombinant Escherichia coli, we found that a broad range of carbonylic compounds that are
Hans Günther Wahl et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 19(10), 2576-2583 (2004-07-29)
There is an ongoing discussion about the risks of di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) exposure for the general population as well as for specific subgroups in various medical settings. Haemodialysis patients certainly belong to the group with the highest exposure taking into
Ingrid Kohl et al.
Journal of breath research, 7(1), 017110-017110 (2013-03-01)
We report on the search for low molecular weight molecules-possibly accumulated in the bloodstream and body-in the exhaled breath of uremic patients with kidney malfunction. We performed non-invasive analysis of the breath gas of 96 patients shortly before and several
V Walker et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 306(1-2), 51-61 (2001-04-03)
4-Heptanone is a common volatile constituent of human urine and is of unknown origin. We hypothesised that it arises from in vivo beta-oxidation of 2-ethylhexanoic acid (EHA) from plasticisers, similar to formation of 3-heptanone from valproic acid. We investigated urine
Takahiro Kawasaki et al.
Diabetes care, 25(2), 353-357 (2002-01-30)
To investigate fructose metabolic changes in patients with diabetes. Serum and urinary fructose concentrations were determined in healthy subjects (n = 23) and in nondiabetic (n = 23) and diabetic patients (n = 26). Fructose was measured using our newly