Documenti fondamentali
270113
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, fuming
ACS reagent, 30% free SO3 basis
Sinonimo/i:
Oleum
About This Item
Formula condensata:
H2SO4 · (SO3)x
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 25 °C)
Concentrazione
30% (free SO3)
Residuo alla calcinazione
≤0.002%
Colore
colorless to very light brown
Densità
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤1 ppm
Cationi in tracce
As: ≤0.03 ppm
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
Stringa SMILE
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)