Documenti fondamentali
Z764442
Briskheat heating tape, cloth, dual-element
W × L 1 in. × 2 ft, AC/DC input 240 V AC
Scegli un formato
1 EA
128,00 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
128,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
240 V (AC)
Produttore/marchio commerciale
BriskHeat BWH102020LDE
Parametri
0-760 °C temp. range
Largh. × lungh.
1 in. × 2 ft
Descrizione generale
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • High temperature Samox® knitted and braided used in construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Double braided outer sheath cover
  • Temperature controller required (not included)
Maximum exposure temperature:
BWH series:1400°F (760°C)
Power density:
BWH series: Standard: 13.1 watts/in2 (0.020 watts/mm2)
Wide: 7.7 watts/in2 (0.012 watts/mm2)
1.75 in. (44 mm) wide tape or greater.
Note legali
Samox is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)