Documenti fondamentali
262013
Sigma-Aldrich
trans-4-Stilbenemethanol
Sinonimo/i:
4-Hydroxymethylstilbene
Scegli un formato
1 G
138,41 €
138,41 €
Prezzo di listino146,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
138,41 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
138,41 €
Prezzo di listino146,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Punto di fusione
155-160 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,16H,12H2/b7-6+
ARFYUEZWYRMBSO-VOTSOKGWSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)