Documenti fondamentali
279684
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzonitrile
98%
Scegli un formato
5 G
71,70 €
25 G
225,00 €
71,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
71,70 €
25 G
225,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
71,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
272 °C (lit.)
Punto di fusione
61-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3
RPVGEEHGKIFQFO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Surface-enhanced Raman scattering of 4-(methylthio)benzonitrile adsorbed on silver surface has been investigated[1].
Applicazioni
4-(Methylthio)benzonitrile was used in the preparation of 4-cyanobenzenethiol[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
2-iodopropano contains copper as stabilizer, 99%
Sigma-Aldrich
148938
2-iodopropano
Unsymmetrical aryl disulfides with excellent transparency in the visible region for second order nonlinear optics.
Sudharsanam R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 12(10), 2904-2908 (2002)
Investigation of adsorption and decomposition of 4-(methylthio) benzonitrile on a silver surface by Raman spectroscopy.
Yi SS, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(4), 213-219 (1993)