147753
4-Aminobenzonitrile
98%
Sinonimo/i:
4-Cyanoaniline
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
83-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,9H2
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?