24510
Chloroacetic acid
puriss., ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Monochloroacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.26 (vs air)
Tensione di vapore
0.75 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
solid
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
60-63 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?