Documenti fondamentali
56485
Sigma-Aldrich
N-idrossisolfosuccinimide
≥98% (HPLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Acido idrossi-2,5-diossopirrolidina-3-solfonico, Solfo-NHS
Scegli un formato
250 MG
104,00 €
1 G
315,00 €
5 G
1.250,00 €
104,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
104,00 €
1 G
315,00 €
5 G
1.250,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4NNaO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.13
Beilstein:
6359129
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
104,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
N-idrossisolfosuccinimide, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
carbon, 21.57-22.68 (anhydrous)
nitrogen, 6.28-6.61 (anhydrous)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Addition Reactions
Impurezze
≤4% water
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
imide
sulfonic acid
Stringa SMILE
[Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Il sale sodico di N-idrossisolfosuccinimide è un analogo solfonato solubile in acqua dell′N-idrossisuccinimide. Può subire una reazione di accoppiamento con acidi carbossilici in presenza di carbodiimmidi come 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimmide(EDC) per formare esteri attivi idrofili della N-idrossisolfosuccinimide. Questi esteri sono utili negli esperimenti sul cross-linking delle proteine[1][2]
Confezionamento
Flacone di vetro senza fondo. Il contenuto è all′interno di un cono fuso inserito.
Altre note
Sulfo-NHS è usato per la preparazione di esteri attivi idrofili, per esempio per gli agenti cross-linking.[3][4]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N-hydroxysulfosuccinimide active esters: bis (N-hydroxysulfosuccinimide) esters of two dicarboxylic acids are hydrophilic, membrane-impermeant, protein cross-linkers.
Staros JV
Biochemistry, 21(17), 3950-3955 (1982)
Xiao-Yan Xu et al.
Journal of materials chemistry. B, 7(32), 4963-4972 (2019-08-15)
The construction of antibacterial and antitumor coatings could offer effective routes to improve the therapeutic effects of non-vascular stents for unresectable obstructions caused by malignant tumours. Herein, polyelectrolyte multilayers have been explored as bactericidal coatings with controlled antitumor drug release.
R Maydelid Trujillo-Nolasco et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109766-109766 (2019-07-28)
Radiosynovectomy is a technique used to decrease inflammation of the synovial tissue by intraarticular injection of a β-emitting radionuclide, such as 177Lu, which is suitable for radiotherapy due to its decay characteristics. Drug-encapsulating nanoparticles based on poly lactic‑co‑glycolic acid (PLGA)
P S Anjaneyulu et al.
International journal of peptide and protein research, 30(1), 117-124 (1987-07-01)
N-Hydroxysulfosuccinimide esters are reactive functional groups employed in a variety of protein modification reagents, especially cross-linking reagents. For these compounds, hydrolysis is the most important reaction competing for reaction of the esters with nucleophilic groups in proteins. We have employed
Karen S Cheung Tung Shing et al.
Scientific reports, 8(1), 12457-12457 (2018-08-22)
A direct interaction between the erythropoietin (EPOR) and the beta-common (βc) receptors to form an Innate Repair Receptor (IRR) is controversial. On one hand, studies have shown a functional link between EPOR and βc receptor in tissue protection while others
Articoli
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. What are the storage conditions for product 56485? There are no recommended conditions. Is it Room temp?
    1 risposta
    1. As mentioned in the Material Safery Data Sheet, section 7, it is recommended to store under inert gas such as argon or nitrogen. Please see the link below to review the SDS:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/56485