The solubility of this product in ethanol has not been determined. However, it states that the chemical is soluble in ethanol.
22632
Quinine hydrochloride dihydrate
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Chinini hydrochloridum, (8α, 9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol monohydrochloride dihydrate
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
solid
Solubilità
water: soluble 0.25 mg in 5 ml
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the solubility of this product in ethanol ?
1 risposta-
Utile?
-
-
Löslichkeit in Ethanol
1 risposta-
The solubility of this product in ethanol has not been determined. However, various sources state that the chemical is soluble in ethanol. See the link below for an example:
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-369.pdfUtile?