Vai a
22630
Quinine hydrochloride dihydrate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
(8α, 9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol monohydrochloride dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
57,60 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
209,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.91
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-001-1
Beilstein/REAXYS Number:
6112655
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
powder
57,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D −230±5°, c = 2% in 0.1 M HCl
impurities
≤10% dihydroquinine hydrochloride (HPLC)
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 322 nm; λem 450 nm in H2O, λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI key
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2263215968078.22194
assay
≥98.0% (NT)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
water: soluble 0.25 mg in 5 ml
solubility
-
solubility
62.5 g/L
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 322 nm; λem 450 nm in H2O, λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinine hydrochloride dihydrate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)