Documenti fondamentali
W297607
Sigma-Aldrich
Quinine monohydrochloride dihydrate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Quinine monohydrochloride dihydrate, Quinine hydrochloride dihydrate
Scegli un formato
W297607-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
62,50 €
1 KG
616,00 €
5 KG
2.160,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W297607-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
62,50 €
1 KG
616,00 €
5 KG
2.160,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.91
Numero FEMA:
2976
Beilstein:
6112655
Numero CE:
N° CoE:
715
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.155
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥95%
Attività ottica
[α]22/D −235°, c = 2 in 0.1 M HCl
Punto di fusione
115-116 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Applicazioni
  • Rats can predict aversiveness of Active Pharmaceutical Ingredients.: This study explores the use of rats to predict the aversiveness of various active pharmaceutical ingredients (APIs), including Quinine hydrochloride dihydrate, by measuring behavioral responses. The findings suggest that animal models can be effective in preclinical assessments of API aversiveness, which is crucial for drug formulation and patient compliance (Soto et al., 2018).
  • Impact of sodium lauryl sulfate in oral liquids on e-tongue measurements.: This research investigates the influence of sodium lauryl sulfate on electronic tongue measurements of bitterness in oral liquid formulations containing Quinine hydrochloride dihydrate. The study highlights the importance of excipients in modifying taste perception, which is significant for developing palatable pharmaceutical products (Immohr et al., 2016).
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8