Documenti fondamentali
17112
Millipore
A1 Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Scegli un formato
500 G
168,00 €
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
168,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L
lactose, 5 g/L
polyethylene glycol p-isooctylphenyl ether (Triton X-100), 1 mL/L
salicin, 0.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
6.9±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Applicazioni
For detecting fecal coliforms in water samples, waste water, sea water and foods by a MPN method.
Nota sulla preparazione
Suspend 31.5 g in 1 litre distilled water. Heat to dissolve the medium completely. Distribute 10 ml amounts into tubes containing inverted Durham′s tubes. Sterilize by autoclaving at 121°C for 10 minutes.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
R2A Agar suitable for microbiology, GranuCult®
Millipore
1.00416
R2A Agar
Fenolo puriss., ≥99.5% (GC), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, crystalline (detached)
Sigma-Aldrich
16016
Fenolo
Sea salts NutriSelect® Basic
Millipore
S9883
Sea salts
M9 Broth suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Millipore
63011
M9 Broth
Articoli
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.