Documenti fondamentali
8.41661
Sigma-Aldrich
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
Scegli un formato
5 G
71,30 €
10 G
73,30 €
50 G
220,00 €
71,30 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
71,30 €
10 G
73,30 €
50 G
220,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
219-201-1
NACRES:
NA.22
71,30 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
>310 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCC
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (ex Na): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3