Documenti fondamentali
5.89570
Sigma-Aldrich
Tetraidrofurano
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
Scegli un formato
100 ML
70,50 €
250 ML
109,00 €
1 L
142,00 €
2 L
265,00 €
70,50 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
70,50 €
250 ML
109,00 €
1 L
142,00 €
2 L
265,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
70,50 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ≥99.9%, anhydrous
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup