Key Documents
360589
Sigma-Aldrich
Tetraidrofurano
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
THF, Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Tetraidrofurano, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.03%
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
P. eboll.
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetrahydrofuran (THF) is a heterocyclic compound (cyclic ether). It is colorless, has low viscosity, and good solubility in a wide range of solvents. It is widely used as a solvent in organic synthesis, being very popular in reactions with organometallic compounds and Grignard reagents. Due to organic peroxides formation on long term storage, THF is usually stabilized by adding butylated hydroxytoluene (BHT). Il BHT rimuove i radicali liberi richiesti per la formazione dei perossidi.
Applicazioni
Il tetraidrofurano (THF) è stato utilizzato come solvente nei seguenti processi:
  • Organic synthesis
a) Grignard
b) Organometallic compounds
c) Reformatsky
d) Lithiation
e) Hydride reduction
Accoppiamento catalizzato da metalli (Heck, Stile, Suzuki)
g) Lewis acid mediated reactions
  • Crystallization
  • Polymerization. Ex. Polimerizzazione RAFT (polimerizzazione a trasferimento di catena con addizione-frammentazione reversibile) del p-acetossistirene.
  • Coatings
  • Come ligando O-donatore per formare complessi di coordinazione.
  • Come solvente di fase mobile nella cromatografia liquida ad alte prestazioni.
Caratteristiche e vantaggi
ACS solvents meet or exceed the high standards of the American Chemical Society (ACS),with test specifications that are specialized to every compound. According to the American Chemical Society, ACS reagent grade implies that it is a substance of sufficient purity to be used in most chemical analyses or reactions.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Mg2Si nanoparticle synthesis for high pressure hydrogenation.
Chaudhary AL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(2), 1240-1247 (2014)
Practical Synthesis of Di-tert-Butyl-Phosphinoferrocene.
Busacca CA, et al.
Organic Syntheses, 90, 316-326 (2013)
Synthesis of NiO/TiO2 using amphiphilic diblock copolymer brushes (PMMA-b-PAA) by reversible addition fragmentation chain-transfer poltmerization.
Hojjati B and Charpentier PA.
Polymer Reviews, 50(2), 418-418 (2009)
Tetrahydrofuran-containing macrolides: a fascinating gift from the deep sea.
Adriana Lorente et al.
Chemical reviews, 113(7), 4567-4610 (2013-03-20)
Luca Chiari et al.
The Journal of chemical physics, 138(7), 074301-074301 (2013-03-01)
We present total, elastic, and inelastic cross sections for positron and electron scattering from tetrahydrofuran (THF) in the energy range between 1 and 5000 eV. Total cross sections (TCS), positronium formation cross sections, the summed inelastic integral cross sections (ICS)