17104
Dodecyltrimethylammonium chloride
purum, ≥98.0% anhydrous basis (AT)
Sinonimo/i:
DTAC
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Grado
purum
Saggio
≥98.0% anhydrous basis (AT)
Stato
solid
PM
263.89 g/mol
Punto di fusione
37 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Polyethylene terephthalate depolymerization: Dodecyltrimethylammonium chloride was applied in the enzymatic depolymerization of polyethylene terephthalate, illustrating its utility in enhancing the efficiency of plastic degradation processes (Kawai et al., 2022).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?