8.16142
Dodecyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Dodecyltrimethylammonium chloride, Lauryl trimethylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
246 °C (decomposition)
Densità
1 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Linkage
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3