15614
Esametilentetrammina
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
1,3,5,7-tetraazatriciclo[3.3.1.13,7]decano, Esamina, Metenamina, Urotropina
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99-100.5% (calc. to the dried substance)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
770 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Impurezze
acidic and alkalic reac. substances, complies
residual solvents, in accordance
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% free formaldehyde
Perdita
≤2% loss on drying
Punto di fusione
280 °C (subl.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?