Documenti fondamentali
1.08677
Supelco
Xylenol orange tetrasodium salt
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Xylenol orange tetrasodium salt, 3,3′′-Bis[bis(carboxymethyl)aminoethyl] cresol sulfone phtrane sodium salt
Scegli un formato
1 G
151,00 €
5 G
173,00 €
151,00 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
151,00 €
5 G
173,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H28N2Na4O13S
Numero CAS:
Peso molecolare:
760.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171502
Numero indice EU:
222-805-8
NACRES:
NB.21
151,00 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Xylenol orange tetrasodium salt, metal indicator ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Stato
solid
Perdita
≤7% loss on drying, 110°C
pH
8.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
510 g/L
Densità bulk
250 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S]1(=O)(=O)Oc2c(cccc2)C1(c4cc(c(c(c4)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])c3cc(c(c(c3)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)46-47(31,44)45)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
FXYMNKLSOQONJB-UHFFFAOYSA-J
Risultati analitici
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Sensitivity test: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3