Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 53,10 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 209,00 € |
Informazioni su questo articolo
53,10 €
form
solid
Quality Segment
quality
for spectrophotometric determination of metal ions
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
[Na].[Na].Cc1cc(cc(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)
InChI key
ORZHVTYKPFFVMG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| quality for spectrophotometric determination of metal ions | quality - | quality - | quality - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?