14482
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
analytical standard
Sinonimo/i:
Phosphoric acid tris(2-butoxyethyl) ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
13.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 150 °C)
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.435-1.439
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
215-228 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCOCCOP(=O)(OCCOCCCC)OCCOCCCC
InChI
1S/C18H39O7P/c1-4-7-10-20-13-16-23-26(19,24-17-14-21-11-8-5-2)25-18-15-22-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
WTLBZVNBAKMVDP-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
318.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)