Documenti fondamentali
119660
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphate
97%
Sinonimo/i:
Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
Scegli un formato
25 G
34,60 €
34,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
34,60 €
About This Item
Formula condensata:
(ClCH2CH2O)3P(O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
34,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<10 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
192 °C/10 mmHg (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 7.82 g/L
Densità
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tris(2-chloroethyl) phosphate is used as a flame retardant [1]in plastics, especially inflexible foams used in automobiles and furniture and in rigid foams used for building insulation[2].
Applicazioni
Tris(2-chloroethyl) phosphate was used in dynamic air sampling of airborne organophosphate triesters using a solid-phase microextraction device[3].
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
449.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
232 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M Sala et al.
European journal of cancer & clinical oncology, 18(12), 1337-1344 (1982-12-01)
Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate (Tris-BP) and Tris(2-chloroethyl) orthophosphate (Genomoll P) were analyzed for mutagenic and carcinogenic activity in several in vitro and in vivo mammalian systems. In the in vitro tests both Tris-BP and Genomoll P increased sister chromatid exchanges in V79 cells
Xianghao Ren et al.
Journal of water and health, 10(4), 522-530 (2012-11-21)
Being a typical micropollutant, tris-(2-chloroethyl)-phosphate (TCEP) is often found in aquatic environments. However, the potential effects of TCEP at environmental concentrations on apoptotic mechanisms are mostly unknown. Thus, the purpose of this study is to investigate the apoptotic regulatory protein
K Dix et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(11), 1622-1629 (1994-11-01)
The pharmacokinetics of tris(2-chloroethyl) phosphate (TRCP, 20 mg/kg, iv) were investigated in awake male and female and anesthetized male Fischer 344 (F344) rats by conventional (CONV) sampling/detection methods (blood withdrawal with sample workup and analysis for TRCP). TRCP pharmacokinetics were
Jennifer Jackson et al.
The Science of the total environment, 405(1-3), 153-160 (2008-08-08)
Synthetic endocrine-disrupting chemicals (EDCs) have been found in surface waters throughout the United States, and are known to enter waterways via discharge from wastewater treatment plants (WWTPs). Studies addressing EDCs in wastewater do not examine their specific sources upstream of
H A Tilson et al.
Toxicology and applied pharmacology, 106(2), 254-269 (1990-11-01)
Adult female, Fischer-344 rats were exposed to 275 mg/kg of tris(2-chloroethyl)phosphate (TRCP) by gavage. TRCP produced consistent signs of convulsive activity within 60-90 min after dosing and extensive loss of CAT hippocampal pyramidal cells when examined 7 days after dosing.