Vai a
442829
Triphenyl phosphate
analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1000 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H5O)3PO
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.28
EC Number:
204-112-2
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1888236
MDL number:
NACRES:
NA.24
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
1.3 mmHg ( 200 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
244 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.0019 g/L at 20 °C
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4425434854346259
Triphenyl phosphate analytical standard
Supelco
442829
Triphenyl phosphate
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triphenyl phosphate
pictograms
Environment
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
428.0 °F - closed cup
flash_point_c
220 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
115-86-6
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)